Plerixafor (AMD3100) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2678-50MG
P2678-250MG
TCIAP2678-50MGEA
75
EUR
TCIAP2678-50MG
TCIAP2678-250MG
Plerixafor (AMD3100) ≥98.0% (por GC)
Plerixafor (AMD3100)
Formula:
C₂₈H₅₄N₈ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD05662218 Núm. CAS: 110078-46-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 131.0 to 135.0 deg-C |
Water | max. 13.0 % |