4,7-Phenanthroline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
P2684-1G
P2684-5G
TCIAP2684-1GEA
55
EUR
TCIAP2684-1G
TCIAP2684-5G
4,7-Phenanthroline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,7-Phenanthroline
Formula:
C₁₂H₈N₂ MW: 180,21 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004987 Núm. CAS: 230-07-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 172.0 to 176.0 deg-C |