trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (trans,trans)-4'-Pentyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-ol, trans-4-(trans-4-Amylcyclohexyl)cyclohexanol, trans,trans-4'-Amyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-ol, trans,trans-4'-Pentyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-ol
P2690-25G P2690-5G
TCIAP2690-25GEA 219 EUR
TCIAP2690-25G TCIAP2690-5G
trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexanol ≥98.0% (por GC)
trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexanol
Formula: C₁₇H₃₂O
MW: 252,44 g/mol
Número MDL: MFCD09752070
Núm. CAS: 82575-70-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C