1,2,4-Triphenylbenzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4'-Phenyl-1,1':2',1''-terphenyl
P2693-1G P2693-200MG
TCIAP2693-1GEA 158 EUR
TCIAP2693-1G TCIAP2693-200MG
1,2,4-Triphenylbenzene ≥97.0% (por GC)
1,2,4-Triphenylbenzene
Formula: C₂₄H₁₈
MW: 306.41 g/mol
Número MDL: MFCD32062934
Núm. CAS: 1165-53-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C