1-[1-Phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-2(9H)-yl]pentan-1-one ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P2695-10MG
P2695-50MG
TCIAP2695-10MGEA
121
EUR
TCIAP2695-10MG
TCIAP2695-50MG
1-[1-Phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-2(9H)-yl]pentan-1-one ≥98.0% (by HPLC)
1-[1-Phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-2(9H)-yl]pentan-1-one
Formula:
C₂₂H₂₄N₂O |
Número MDL:
MFCD01496905 Núm. CAS: 334939-35-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 8.00 to 8.90 % |
Melting point | 187.0 to 191.0 deg-C |