trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)phenyl (trans,trans)-4'-Propyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-carboxylate, (trans,trans)-4'-Propyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-carboxylic acid 4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)phenyl ester
P2696-1G
P2696-5G
TCIAP2696-1GEA
48
EUR
TCIAP2696-1G
TCIAP2696-5G
trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate
Formula:
C₃₃H₅₂O₂ MW: 480,777 g/mol |
Número MDL:
MFCD11053459 Núm. CAS: 131790-57-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Mesomorphic range | 211.0 to 237.0 deg-C |