Polyethylene glycol methyl ether acrylate n=∼9 estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: mPEG-acrylate, Polyethylene glycol monomethyl ether acrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2698-25G P2698-500G
TCIAP2698-25GEA 34 EUR
TCIAP2698-25G TCIAP2698-500G
Polyethylene glycol methyl ether acrylate n=∼9 estabilizado
Polyethylene glycol methyl ether acrylate
Formula: CH₃(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂
Número MDL: MFCD00803685
Núm. CAS: 32171-39-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
The average value of n 8.5 to 9.5