2-Phenylethyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
P2714-5G P2714-25G
TCIAP2714-5GEA 50 EUR
TCIAP2714-5G TCIAP2714-25G
2-Phenylethyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Phenylethyl methacrylate
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 107°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038232
Núm. CAS: 3683-12-3
EINECS: 222-969-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %