PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
tert-Butyl 3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propanoate, 3-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]propanoic acid tert-Butyl ester, Hydroxy-PEG2-(CH2)2-Boc, tert-Butyl 3-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]propanoate, 9-Hydroxy-4,7-dioxanonanoic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 9-Hydroxy-4,7-dioxanonanoate
P2719-1G
P2719-5G
TCIAP2719-1GEA
79
EUR
TCIAP2719-1G
TCIAP2719-5G
PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester ≥97.0% (por GC)
PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
Formula:
C₁₁H₂₂O₅ MW: 234,29 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD20926380 Núm. CAS: 133803-81-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...