Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2726-1G
P2726-5G
TCIAP2726-1GEA
35
EUR
TCIAP2726-1G
TCIAP2726-5G
Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate ≥98.0% (por GC)
Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate
Formula:
C₁₈H₁₀F₅O₂P Pto. Ebullición: 153°C |
Número MDL:
MFCD00192380 Núm. CAS: 138687-69-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |