4-Phenyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2727-1G
P2727-5G
TCIAP2727-1GEA
38
EUR
TCIAP2727-1G
TCIAP2727-5G
4-Phenyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
4-Phenyl-2-pyrrolidone
Formula:
C₁₀H₁₁NO Pto. Ebullición: 178°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01687226 Núm. CAS: 1198-97-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |