1H-Pyrrole-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pyrrole-3-carboxaldehyde
P2728-1G P2728-200MG
TCIAP2728-1GEA 80 EUR
TCIAP2728-1G TCIAP2728-200MG
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde
Formula: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD03426733
Núm. CAS: 7126-39-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C