Phorbol ≥98.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (1aR,1bS,4aR,7aS,7bS,8R,9R,9aS)-4a,7b,9,9a-Tetrahydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-1b,4,4a,7a,7b,8,9,9a-octahydro-1H-cyclopropa[3,4]benzo[1,2-e]azulen-5(1aH)-one

P2732-25MG P2732-5MG
TCIAP2732-25MGEA 287 EUR
TCIAP2732-25MG TCIAP2732-5MG
Phorbol ≥98.0% (by HPLC)
Phorbol
Formula: C₂₀H₂₈O₆
Pto. de fusión: 251°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065450
Núm. CAS: 17673-25-5
Índice Merck: 14,07332

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR