Polyethylene glycol monododecyl ether n=∼23
Proveedor: TCI
Atención
P2737-25G P2737-500G
TCIAP2737-25GEA 16 EUR
TCIAP2737-25G TCIAP2737-500G
Polyethylene glycol monododecyl ether n=∼23
Polyethylene glycol monododecyl ether
Formula: HO(CH₂CH₂O)nC₁₂H₂₅
Número MDL: MFCD00080891
Núm. CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,07558
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Freezing point 33.0 to 38.0 deg-C
The average value of n 21.0 to 25.0