2-Phenylethyl n-Octanoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2741-100G P2741-25G
TCIAP2741-100GEA 86 EUR
TCIAP2741-100G TCIAP2741-25G
2-Phenylethyl n-Octanoate ≥98.0% (por GC)
2-Phenylethyl n-Octanoate
Formula: C₁₆H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 296°C
Número MDL: MFCD00209536
Núm. CAS: 5457-70-5
EINECS: 226-718-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %