MOPS-Na 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
352590250 352590010 352591000
ACRO352590250EA 72.6 EUR
ACRO352590250 ACRO352590010 ACRO352591000
MOPS-Na 98%
MOPS-Na
Formula: C₇H₁₄NNaO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064350
Núm. CAS: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility complete dissolution within max 5 min
Titration with HClO4 ≥97.5 %