2-Phenyl-1,3-dithiolane ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

P2742-1G P2742-5G
TCIAP2742-1GEA 29 EUR
TCIAP2742-1G TCIAP2742-5G
2-Phenyl-1,3-dithiolane ≥98.0% (por GC)
2-Phenyl-1,3-dithiolane
Formula: C₉H₁₀S₂
Pto. Ebullición: 166°C
Pto. de fusión: 24°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01729637
Núm. CAS: 5616-55-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR