(+/-)-Phenyl(pyridin-2-yl)methanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Phenyl(pyridin-2-yl)methanol, (+/-)-2-(alpha-Hydroxybenzyl)pyridine
P2755-1G P2755-5G
TCIAP2755-1GEA 75 EUR
TCIAP2755-1G TCIAP2755-5G
(+/-)-Phenyl(pyridin-2-yl)methanol ≥98.0% (por GC)
(+/-)-Phenyl(pyridin-2-yl)methanol
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Número MDL: MFCD00186514
Núm. CAS: 14159-57-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %