Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) n=∼14 estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: PEG hydrogel, Polyethylene glycol diacrylate, Poly(ethylene glycol) diacrylate, PEG diacrylate, PEGDA, PEG bisacrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2757-25G P2757-500G
TCIAP2757-25GEA 18 EUR
TCIAP2757-25G TCIAP2757-500G
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) n=∼14 estabilizado
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA)
Formula: CH₂=COC(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂
Pto. de inflamación: 230°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00081876
Núm. CAS: 26570-48-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
The average value of n 13.0 to 15.0
Specific gravity (20/20) 1.1200 to 1.1300