Polypropylene Glycol Diacrylate n=∼12 estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: PPG Diacrylate, PPGDA
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2759-25G P2759-500G
TCIAP2759-25GEA 16 EUR
TCIAP2759-25G TCIAP2759-500G
Polypropylene Glycol Diacrylate n=∼12 estabilizado
Polypropylene Glycol Diacrylate
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00081912
Núm. CAS: 52496-08-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
The average value of n 11.0 to 13.0