Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼14 estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: PEGDMA, Polyethylene Glycol Dimethacrylate average Mn 550, PEG dimethacrylate, Polyethylene Glycol Dimethacrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2760-25G P2760-500G
TCIAP2760-25GEA 19 EUR
TCIAP2760-25G TCIAP2760-500G
Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼14 estabilizado
Polyethylene glycol dimethacrylate
Formula: (C₂H₄O)nC₈H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014932
Núm. CAS: 25852-47-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
The average value of n 13.0 to 15.0