MOPS-Na ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17214.14
A17214.22
A17214.36
A17214.14EA
41.9
EUR
A17214.14
A17214.22
A17214.36
MOPS-Na ≥98%
MOPS-Na
Purity: 98%
CAS No.: 71119-22-7
Molecular Formula: C7H14NNaO4S
Formula Weight: 231.25
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: ca 260° dec.
MDL No.: MFCD00064350
Formula:
C₇H₁₄NNaO₄S Pto. de fusión: ∼ 260 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064350 Núm. CAS: 71119-22-7 EINECS: 428-420-3 |