2,2'-[1,4-Phenylenebis(oxy-2,1-ethanediyloxy)]diethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,4-Bis(1,4,7-trioxaheptyl)benzene, 1,4-Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]benzene, 2-[2-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]phenoxy]ethoxy]ethanol
P2762-1G
P2762-5G
TCIAP2762-1GEA
89
EUR
TCIAP2762-1G
TCIAP2762-5G
2,2'-[1,4-Phenylenebis(oxy-2,1-ethanediyloxy)]diethanol ≥98.0% (por GC)
2,2'-[1,4-Phenylenebis(oxy-2,1-ethanediyloxy)]diethanol
Formula:
C₁₄H₂₂O₆ |
Número MDL:
MFCD01109251 Núm. CAS: 35648-87-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |