1-Pyrenebutanoic acid Succinimidyl ester ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P2767-1G P2767-250MG
TCIAP2767-1GEA 226 EUR
TCIAP2767-1G TCIAP2767-250MG
1-Pyrenebutanoic acid Succinimidyl ester ≥98.0% (by HPLC)
1-Pyrenebutanoic acid Succinimidyl ester
Formula: C₂₄H₁₉NO₄
Pto. de fusión: 133°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077403
Núm. CAS: 114932-60-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%