8-Quinolinol sulphate monohydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Q0017-25G Q0017-500G
TCIAQ0017-25GEA 23 EUR
TCIAQ0017-25G TCIAQ0017-500G
8-Quinolinol sulphate monohydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
8-Quinolinol sulphate monohydrate
Formula: C₁₈H₁₄N₂O₂·H₂SO₄·H₂O
Pto. de fusión: 178°C
Número MDL: MFCD00013095
Núm. CAS: 134-31-6
EINECS: 205-137-1
Índice Merck: 14,04843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3ec064105a34ae487634c71a186eb01c0a30747&vid=0c67b48f13a0d509d20a9acd3b8e515ff9bf64be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 4.0 to 5.0 %