Quinolinium dichromate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Q0058-10G Q0058-25G
TCIAQ0058-10GEA 60 EUR
TCIAQ0058-10G TCIAQ0058-25G
Quinolinium dichromate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Quinolinium dichromate
Formula: C₁₈H₁₆Cr₂N₂O₇
MW: 476.33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059108
Núm. CAS: 56549-24-7
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %