Quinuclidina ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, ABCO
Q0062-200MG
Q0062-1G
Q0062-5G
TCIAQ0062-200MGEA
27
EUR
TCIAQ0062-200MG
TCIAQ0062-1G
TCIAQ0062-5G
Quinuclidina ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Quinuclidina
Formula:
C₇H₁₃N MW: 111,19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006690 Núm. CAS: 100-76-5 EINECS: 202-887-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,08081 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |