8-Quinolineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Quinolin-8-ylboronic acid
Q0086-200MG Q0086-1G
TCIAQ0086-200MGEA 32 EUR
TCIAQ0086-200MG TCIAQ0086-1G
8-Quinolineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
8-Quinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
Número MDL: MFCD01114698
Núm. CAS: 86-58-8
Índice Merck: 14,08069
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=178c0400faec3de85c627f9fa8180455d6cffd72&vid=178c0400faec3de85c627f9fa8180455d6cffd72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %