Ácido 3-quinolinacarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Q0090-1G Q0090-5G
TCIAQ0090-1GEA 30 EUR
TCIAQ0090-1G TCIAQ0090-5G
Ácido 3-quinolinacarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. de fusión: 280°C
Número MDL: MFCD00006770
Núm. CAS: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8262eb77dd2675c112ad8c0c41fa7ea476f590ad&vid=8262eb77dd2675c112ad8c0c41fa7ea476f590ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %