Quetiapine hemifumarate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: ICI-204636, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethanol bis[(2E)-2-butenedioate], Seroquel
Q0092-5G Q0092-25G
TCIAQ0092-5GEA 76 EUR
TCIAQ0092-5G TCIAQ0092-25G
Quetiapine hemifumarate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Quetiapine hemifumarate
Formula: C₂₁H₂₅N₃O₂S
MW: 441.55 g/mol
Número MDL: MFCD03423782
Núm. CAS: 111974-72-2
Índice Merck: 14,08039
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5865a5f1c59c4dba63f10a4f981a800fa9f1601b&vid=5865a5f1c59c4dba63f10a4f981a800fa9f1601b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C