3-Quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxyquinoline
Q0094-1G Q0094-5G
TCIAQ0094-1GEA 50 EUR
TCIAQ0094-1G TCIAQ0094-5G
3-Quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Número MDL: MFCD00169018
Núm. CAS: 580-18-7
EINECS: 209-456-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e0f0b5e6f04371bbdc9020e7aed71f675e0047&vid=c6e0f0b5e6f04371bbdc9020e7aed71f675e0047&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C