Quinoxalin-5-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Hydroxyquinoxaline
Q0095-200MG Q0095-1G
TCIAQ0095-200MGEA 16 EUR
TCIAQ0095-200MG TCIAQ0095-1G
Quinoxalin-5-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Quinoxalin-5-ol
Formula: C8H6N2O
MW: 146,05 g/mol
Pto. Ebullición: 184°C
Número MDL: MFCD00972004
Núm. CAS: 17056-99-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dae473ffe791fe0eca6af4bd05912040513ab75b&vid=dae473ffe791fe0eca6af4bd05912040513ab75b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C