8-Quinolinacarbaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Q0096-1G Q0096-5G
TCIAQ0096-1GEA 64 EUR
TCIAQ0096-1G TCIAQ0096-5G
8-Quinolinacarbaldehído ≥95.0% (por GC)
8-Quinolinacarbaldehído
Formula: C₁₀H₇NO
Número MDL: MFCD00805837
Núm. CAS: 38707-70-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0317b18cfbb70bf984ff6ceb6bae466a552174ce&vid=0317b18cfbb70bf984ff6ceb6bae466a552174ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C