6-Quinolinecarboxaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Q0097-1G Q0097-5G
TCIAQ0097-1GEA 63 EUR
TCIAQ0097-1G TCIAQ0097-5G
6-Quinolinecarboxaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Quinolinecarboxaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Número MDL: MFCD00805836
Núm. CAS: 4113-04-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca6049e18f0566f39147f403b0ee878d4cf9fde2&vid=ca6049e18f0566f39147f403b0ee878d4cf9fde2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C