2-Quinolinacarbonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Quinoline-2-carbonitrile
Q0099-1G Q0099-5G
TCIAQ0099-1GEA 47 EUR
TCIAQ0099-1G TCIAQ0099-5G
2-Quinolinacarbonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Quinolinacarbonitrilo
Formula: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD00134341
Núm. CAS: 1436-43-7
EINECS: 215-865-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=447b3a66598b2000ddf2739b9cd73fc9e6a48626&vid=447b3a66598b2000ddf2739b9cd73fc9e6a48626&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C