(8-Quinolinolato)lithium ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Lithium quinolin-8-olate, Liq
Q0100-1G
Q0100-5G
TCIAQ0100-1GEA
31
EUR
TCIAQ0100-1G
TCIAQ0100-5G
(8-Quinolinolato)lithium ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(8-Quinolinolato)lithium
Formula:
C₉H₆LiNO MW: 151.09 g/mol |
Número MDL:
MFCD00152778 Núm. CAS: 25387-93-3 EINECS: 246-932-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |