6-Quinoxalinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Quinoxalin-6-ol, 6-Hydroxyquinoxaline
Q0101-200MG Q0101-1G
TCIAQ0101-200MGEA 99 EUR
TCIAQ0101-200MG TCIAQ0101-1G
6-Quinoxalinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Quinoxalinol
Formula: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Número MDL: MFCD07364440
Núm. CAS: 7467-91-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=321c4613bb3ea678fd3e1f2bb64fd9c9edacb1fd&vid=321c4613bb3ea678fd3e1f2bb64fd9c9edacb1fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %