Quinoline-N-oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Q0104-25G Q0104-5G
TCIAQ0104-25GEA 151 EUR
TCIAQ0104-25G TCIAQ0104-5G
Quinoline-N-oxide ≥98.0% (por GC)
Quinoline-N-oxide
Formula: C₉H₇NO
Pto. Ebullición: 172°C
Número MDL: MFCD00006737
Núm. CAS: 1613-37-2
EINECS: 216-560-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %