SQ 22536 ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Q0105-10MG
Q0105-50MG
TCIAQ0105-10MGEA
101
EUR
TCIAQ0105-10MG
TCIAQ0105-50MG
SQ 22536 ≥97.0% (por GC)
SQ 22536
Formula:
C₉H₁₁N₅O Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00210216 Núm. CAS: 17318-31-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 162.0 to 167.0 deg-C |