Resorufin ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one
R0012-1G R0012-5G
TCIAR0012-1GEA 180 EUR
TCIAR0012-1G TCIAR0012-5G
Resorufin ≥95.0% (by HPLC)
Resorufin
Formula: C₁₂H₇NO₃
MW: 213,19 g/mol
Número MDL: MFCD00128991
Núm. CAS: 635-78-9
EINECS: 211-241-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 569.0 to 573.0 nm (0.01mol/L NaOH sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 2000 (0.01mol/L NaOH sol., 569.0 to 573.0 nm)