Methyl ricinoleate ≥75.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ricinolic Acid Methyl Ester, Ricinoleic Acid Methyl Ester
R0029-25ML R0029-500ML
TCIAR0029-25MLEA 16 EUR
TCIAR0029-25ML TCIAR0029-500ML
Methyl ricinoleate ≥75.0% (por GC)
Methyl ricinoleate
Formula: C₁₉H₃₆O₃
MW: 312,49 g/mol
Pto. de inflamación: 209°C
Número MDL: MFCD00046712
Núm. CAS: 141-24-2
EINECS: 205-472-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 75.0 %