Sodium ricinolate ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ricinolic acid Sodium Salt, Sodium (R,Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoate, Ricinoleic acid Sodium Salt
R0030-25G R0030-500G
TCIAR0030-25GEA 31 EUR
TCIAR0030-25G TCIAR0030-500G
Sodium ricinolate ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Sodium ricinolate
Formula: C₁₈H₃₄O₃
MW: 320,45 g/mol
Número MDL: MFCD00050760
Núm. CAS: 5323-95-5
EINECS: 226-191-2
Índice Merck: 14,08211
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %