Riboflavin tetrabutyrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Vitamin B2 Tetrabutyrate
R0055-25G R0055-5G
TCIAR0055-25GEA 142 EUR
TCIAR0055-25G TCIAR0055-5G
Riboflavin tetrabutyrate ≥98.0% (by HPLC)
Riboflavin tetrabutyrate
Formula: C₃₃H₄₄N₄O₁₀
MW: 656,73 g/mol
Número MDL: MFCD00059691
Núm. CAS: 752-56-7
EINECS: 212-034-5
Índice Merck: 14,08200
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
Absorbance min. 0.270 (15 mg/L, EtOH, 443.0 to 447.0 nm)
abs-ratio (a/b) 2.47 to 2.77 (E270/E445)