D(+)-Ribono-1,4-lactona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
R0063-1G R0063-5G
TCIAR0063-1GEA 36 EUR
TCIAR0063-1G TCIAR0063-5G
D(+)-Ribono-1,4-lactona ≥97.0% (por GC)
D(+)-Ribono-1,4-lactona
Formula: C₅H₈O₅
Número MDL: MFCD00063241
Núm. CAS: 5336-08-3
EINECS: 226-256-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (C=1, H2O)