β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, (2S,3R,4R,5R)-5-(Acetoxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triyl triacetate
R0066-25G
R0066-5G
TCIAR0066-25GEA
74
EUR
TCIAR0066-25G
TCIAR0066-5G
β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate ≥98.0% (por GC)
beta-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate
Formula:
C₁₃H₁₈O₉ MW: 318.28 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005358 Núm. CAS: 13035-61-5 EINECS: 235-898-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 85.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -13.0 to -16.0 deg (C=5, MeOH) |
Solubility in Methanol | almost transparency |