Ranitidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-[2-[5-[(Dimethylamino)methyl]furfurylthio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine Hydrochloride, N-(2-(((5-((Dimethylamino)methyl)furan-2-yl)methyl)thio)ethyl)-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine hydrochloride
R0073-25G
R0073-5G
TCIAR0073-25GEA
127
EUR
TCIAR0073-25G
TCIAR0073-5G
Ranitidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ranitidine hydrochloride
Formula:
C₁₃H₂₂N₄O₃S MW: 350.86 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00069339 Núm. CAS: 66357-59-3 EINECS: 266-333-0 Índice Merck: 14,08110 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |