Rutenio 5% on carbon wetted with ca. 40% water
Proveedor: TCI
R0076-25G R0076-5G
TCIAR0076-25GEA 149 EUR
TCIAR0076-25G TCIAR0076-5G
Rutenio 5% on carbon wetted with ca. 40% water
Rutenio
Formula: Ru
Número MDL: MFCD00011207
Núm. CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
Índice Merck: 14,08299
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black powder to crystal
Content (Ruthenium) 4.9 to 5.1 % (on dry base)