Ribavirin ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide
R0077-100MG R0077-500MG
TCIAR0077-100MGEA 19 EUR
TCIAR0077-100MG TCIAR0077-500MG
Ribavirin ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Ribavirin
Formula: C8H12N4O5
MW: 244,2047 g/mol
Número MDL: MFCD00058564
Núm. CAS: 36791-04-5
Índice Merck: 14,08198
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -37.0 deg (C=1, H2O)