13-cis-Retinoic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isotretinoin, (2Z,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenoic Acid, (2Z,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
R0088-1G
R0088-100MG
TCIAR0088-1GEA
173
EUR
TCIAR0088-1G
TCIAR0088-100MG
13-cis-Retinoic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
13-cis-Retinoic acid
Formula:
C₂₀H₂₈O₂ MW: 300,44 g/mol Pto. de fusión: 175°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00079542 Núm. CAS: 4759-48-2 EINECS: 225-296-0 Índice Merck: 14,05228 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...