Raclopride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide
R0094-200MG R0094-1G
TCIAR0094-200MGEA 105 EUR
TCIAR0094-200MG TCIAR0094-1G
Raclopride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Raclopride
Formula: C₁₅H₂₀Cl₂N₂O₃
MW: 347,24 g/mol
Número MDL: MFCD02179386
Núm. CAS: 84225-95-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=278fabcc4b674b8ca2bd01a81cd9a9563c3272dc&vid=278fabcc4b674b8ca2bd01a81cd9a9563c3272dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -67.0 to -71.0 deg (C=2,Acetone)